주요 문서
SRP0403
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (21-44), biotin
≥90% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
분석
≥90% (HPLC)
양식
aqueous solution
포장
pkg of 80 nmol
농도
400 μM
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
일반 설명
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 21-44 of histone H3.
애플리케이션
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K27) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
기타 정보
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)