SML4036
AN3661
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1,3-Dihydro-1-hydroxy-2,1-benzoxaborole-7-propanoic acid, 3-(1-Hydroxy-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-7-yl)propanoic acid; 3-(1-Hydroxy-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxaborol-7-yl)propanoicacid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11BO4
CAS Number:
Molecular Weight:
206.00
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CCC1=CC=CC2=C1B(OC2)O)=O
InChI
1S/C10H11BO4/c12-9(13)5-4-7-2-1-3-8-6-15-11(14)10(7)8/h1-3,14H,4-6H2,(H,12,13)
InChI key
CEVOKIPNIZQANN-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Boron containing antimalarial agent that targets Plasmodium falciparum CPSF3 (cleavage and polyadenylation specific factor 3).
AN3661 is a boron containing antimalarial agent that targets Plasmodium falciparum CPSF3 (cleavage and polyadenylation specific factor 3). AN3661potently inhibits Plasmodium falciparum laboratory-adapted strains (mean IC50=32 nM). Also, AN3661 inhibits T. gondii growth in human cells at low micromolar concentrations.
AN3661 is a boron containing antimalarial agent that targets Plasmodium falciparum CPSF3 (cleavage and polyadenylation specific factor 3). AN3661potently inhibits Plasmodium falciparum laboratory-adapted strains (mean IC50=32 nM). Also, AN3661 inhibits T. gondii growth in human cells at low micromolar concentrations.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.