분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(C1=C(NC2=C(Cl)C=CC(OCC3=CC=CC=C3)=C2Cl)N=CC=C1)O
InChI
1S/C19H14Cl2N2O3/c20-14-8-9-15(26-11-12-5-2-1-3-6-12)16(21)17(14)23-18-13(19(24)25)7-4-10-22-18/h1-10H,11H2,(H,22,23)(H,24,25)
InChI key
AYGDOYFDJDUPSS-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly.
CLC-2 channel inhibitor AK-42 is a specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly. AK-42 causes selective and reversible blocking of CLC-2 currents.
CLC-2 channel inhibitor AK-42 is a specific and potent CLC-2 chloride channel inhibitor that binds to the CLC-2 channel extracellularly. AK-42 causes selective and reversible blocking of CLC-2 currents.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.