생화학적/생리학적 작용
Highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor that inhibits downstream AKT S129 phosphorylation in MDA-MB-231 cells
SGC-CK2-2 is a highly potent and selective casein kinase 2 (CK2, CKII) inhibitor (IC50 = 3 nM/CK2α and <1 nM/CK2α by enzyme assay; CK2α/CK2α′ IC50 = 920/200 nM by cellular NanoBRET; genomewide by DiscoverX scanMAX panel at 1 μM). SGC-CK2-2 effectively inhibits CK2 downstream signaling in MDA-MB-231 cells (AKT pS129 IC50 ~5 μM post 24h) without cytotoxicity (up to 10 μM & 48h).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.