SML3899
L-371,257
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-[4-[(1-acetyl-4-piperidinyl)oxy]-2-methoxybenzoyl]-4-(2-oxo-2H-3,1-benzoxazin-1(4H)-yl)-piperidine, L 371257
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H33N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
507.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
Highly potent and selective oxytocin receptor antagonist
L-371,257 is a highly potent and selective antagonist of human oxytocin receptor. L-371,257 potently inhibits oxytocin-induced contractions of the rat uterus in vitro and in vivo. L-371,257 exhibits good oral availability in rats. It exhibits good peripheral selectivity.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.