SML3826
LW-3-254
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3aR,4R,4aR,5aS,6S,6aS)-2-(4-(2-(3,5-dichlorophenyl)-2-oxoethoxy)phenyl)-4,4a,5,5a,6,6a-hexahydro-4,6-ethenocyclopropa[f]isoindole-1,3(2H,3aH)-dione, Analog 13
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H19Cl2NO4
Molecular Weight:
468.33
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
LW-3-254, a derivative of MM0299, is an orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS) that exhibits anti-glioblastoma activity. LW-3-254 stimulates 24(S),25-epoxycholesterol (EPC) synthesis in GBM tumors, which induces toxicity in glioma stem-like cells. It potently inhibits Mut6 (Glioblastoma stem-like cells) cell growth by depleting cellular cholesterol.
Orally bioavailable and blood-brain barrier penetrant, selective and potent inhibitor of lanosterol synthase (LSS)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.