SML3856
Alisporivir
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Cyclo[L-alanyl-D-alanyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-leucyl-N-methyl-L-valyl-(2S,3R,4R,6E)-3-hydroxy-4-methyl-2-(methylamino)-6-octenoyl-(2S)-2-aminobutanoyl-N-methyl-D-alanyl-N-ethyl-L-valyl-L-valyl-N-methyl-L-leucyl], DEB025, Debio 025
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C63H113N11O12
CAS Number:
Molecular Weight:
1216.64
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
(Powder or Lyophilized powder or film)
색상
white to off-white
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
N1([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C(=O)N([C@H](C1=O)C(C)C)C)CC(C)C)C)CC(C)C)C)C)C)CC(C)C)C)C(C)C)C(C)C)CC)C)C)CC)[C@H](O)[C@@H](C\C=C\C)C)C
InChI key
OLROWHGDTNFZBH-XEMWPYQTSA-N
생화학적/생리학적 작용
Alisporivir is a Cyclophilin A inhibitor with potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity. Alisporivir has also been investigated for Duchenne muscular dystrophy.
Cyclophilin A inhibitor; anti-viral with potent anti-hepatitis C virus (HCV) activity
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.