SML3839
Danirixin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-{4-Chloro-2-hydroxy-3-[(3S)-piperidine-3-sulfonyl]phenyl}-1-(3-fluoro-2-methylphenyl)urea, GSK 1325756, GSK 1325756B, GSK-1325756, GSK-1325756B, GSK1325756, GSK1325756B, N-[4-Chloro-2-hydroxy-3-[(3S)-3-piperidinylsulfonyl]phenyl]-N′-(3-fluoro-2-methylphenyl)urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H21ClFN3O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
441.90
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C(S([C@H]2CCCNC2)(=O)=O)=C1O)Cl)NC3=C(C(F)=CC=C3)C
InChI key
NGYNBSHYFOFVLS-LBPRGKRZSA-N
생화학적/생리학적 작용
Danirixin (GSK1325756) is an orally active, selective CXC chemokine receptor 2 (CXCR2) antagonist with 78-fold lower affinity toward CXCR1 (CXCR2/CXCR1 IC50 = 12.5/977 nM by competitive binding against 0.225 nM [125I] CXCL8). Danirixin blocks agonist-induced neutrophil CD11b expression in vitro (IC50 = 420/890 nM against induction by 10 nM human CXCL1/rat CXCL2 using rat/human whole blood) and prevents lung neutrophils influx in rats in vivo following aerosol lipopolysaccharide or ozone challenge (ED50 = 1.4 and 16 mg/kg, respectively).
Orally active, selective CXC chemokine receptor 2 (CXCR2) antagonist.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.