SML3789
MS67
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-(2′-fluoro-5′-((2-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-(((S)-1-(4-(4-methylthiazol-5-yl)phenyl)ethyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-2-oxoethyl)carbamoyl)-4-((3S,5R)-3,4,5-trimethylpiperazin-1-yl)-[1,1′-biphenyl]-3-yl)-6-oxo 4-(trifluoromethyl)-1,6-dihydropyridine-3-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C52H59F4N9O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
1030.14
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Cell penetrant, potent and selective WD40 repeat domain protein 5 (WDR5) degrader
MS67 is a cell penetrant, potent and selective WD40 repeat domain protein 5 (WDR5) degrader that effectively and selectively degrades WDR5 in human MLL-r AML and PDAC cells.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.