SML3787
Pexiganan acetate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
GIGKFLKKAKKFGKAFVKILKK-NH2 acetate, Gly-Ile-Gly-Lys-Phe-Leu-Lys-Lys-Ala-Lys-Lys-Phe-Gly-Lys-Ala-Phe-Val-Lys-Ile-lIe-Lys-Lys-NH2 acetate, MSI 78 acetate, MSI-78 acetate, MSI78 acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C122H210N32O22 · xC2H2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
2477.17 (free base basis)
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
(Powder or Lyophilized powder or film)
저장 조건
desiccated
색상
white to off-white
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Cationic antimicrobial peptide (AMP) with broad-spectrum activity against Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Pexiganan (MSI-78) is a 22-aa synthetic cationic antimicrobial peptide (AMP), an analog of magainin found in the African clawed frog (Xenopus laevis). Pexiganan is effective against both Gram-positive (staphylococci MIC ≤16 µg/mL, streptococci & methicillin-resistant S. aureus MIC 8-64 µg/mL, S. pyrogenes MIC 16-256 µg/mL) and Gram-negative aerobes (MIC 4-32 µg/mL, E. cloacae MCI 1-128 µg/mL, A. faecalis 4-64 µg/mL) by disrupting bacteria cell wall or membrane.
주의사항
Hygroscopic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.