SML3725
Icotinib
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3-Ethynyl-phenyl)(7,8,10,11,13,14-hexahydro-6,9,12,15-tetraoxa-1,3-diazacyclododeca[b]naphthalen-4-yl)-amine, 4-[(3-Ethynylphenyl)amino]-6,7-benzo-12-crown-4-quinazoline, BPI 2009, BPI 2009H free base, BPI-2009, BPI-2009H free base, BPI2009, BPI2009H free base, Conmana
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H21N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
391.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(c4cc(ccc4)C#C)c1ncnc2c1cc3c(c2)OCCOCCOCCO3
InChI key
QQLKULDARVNMAL-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Icotinib is an orally active, potent and highly selective epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 5 nM) that inhibits EGFR-mediated intracellular tyrosine phosphorylation (IC50 = 45 nM; A431 cells) and cancer proliferation in cultures (A431/BGC-823 IC50 = 1.0/4.1 μM) and in vivo (30-120 mg/kg via daily p.o. to mice with A431, A549, H460 and HCT8 xenografts).
Orally active, potent and highly selective epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitor with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.