분석
≥98% (HPLC)
Quality Level
양식
powder
색상
white to off-white
항생제 활성 스펙트럼
viruses
동작 모드
enzyme | inhibits
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCO[C@@H]2N1C(=O)C3=C(C(=O)C(=CN3C2)C(=O)NCC4=C(C=C(C=C4)F)F)O
InChI
1S/C20H19F2N3O5/c1-10-4-5-30-15-9-24-8-13(17(26)18(27)16(24)20(29)25(10)15)19(28)23-7-11-2-3-12(21)6-14(11)22/h2-3,6,8,10,15,27H,4-5,7,9H2,1H3,(H,23,28)/t10-,15+/m1/s1
InChI key
RHWKPHLQXYSBKR-BMIGLBTASA-N
일반 설명
Dolutegravir is an antibioitic which belongs to the class of compounds known as integrase strand transfer inhibitors (INSTIs).
생화학적/생리학적 작용
Dolutegravir inhibits HIV-1 viral replication, high potency against the HIV-1 Y143R, N155H, and G140S/Q148H mutants. Dolutegravir inhibitis the action of the HIV integrase enzyme, which is necessary for the integration of viral DNA into the host genome, thereby preventing viral replication and reducing HIV viral load.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.