SML3709
Tosufloxacin tosylate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
7-(3-Amino-1-pyrrolidinyl)-1-(2,4-difluorophenyl)-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid 4-methylbenzenesulfonate, A 64730, A-61827, T 3262
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H15F3N4O3·C7H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
576.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic
Tosufloxacin tosylate is a synthetic fluoroquinolone broad spectrum antibiotic. Tosufloxacin potently inhibits bacterial DNA gyrase and topoisomerase IV. Tosufloxacin is indicated for the treatment of various infections such as skin, respiratory, urinary, gynecologic, ophthalmologic, otolaryngologic, dental infections.
주의사항
Hygroscopic
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.