SML3806
Cefditoren sodium
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-(methoxyimino)acetyl]amino]-3-[(1Z)-2-(4-methyl-5-thiazolyl)ethenyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid sodium salt, Cefditoren Acid Sodium Salt, ME 1206 sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H17N6NaO5S3
CAS Number:
Molecular Weight:
528.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Cefditoren sodium is orally available, broad spectrum third-generation cephalosporin antibiotic. Cefditoren sodium is active against both gram-negative and gram-positive bacteria. It is commonly used for treatment of chronic bronchitis, community-acquired pneumonia, pharyngitis/tonsillitis, and uncomplicated skin and skin-structure infections.
Orally available, broad spectrum third-generation cephalosporin antibiotic
주의사항
Hygroscopic
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.