SML3648
Zuclomiphene
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(Z)- 2-[4-(2-Chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethyl-ethanamine, (Z)-Clomiphene, 2-[4-[(1Z)-2-Chloro-1,2-diphenylethenyl]phenoxy]-N,N-diethylethanamine, cis-Clomifene, cis-Clomiphene
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H28ClNO
CAS Number:
Molecular Weight:
405.96
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
Orally available, less active cis isomer of the fertility drug clomiphene; mixed agonist of estrogen receptor.Zuclomiphene is an orally available, less active cis isomer of the fertility drug clomiphene. Zuclomiphene is a mixed agonist of estrogen receptor responsible for the estrogenic activity of clomiphene and therefore the common side effects sometimes seen in males. Similarly, to clomiphene and enclomiphene, zuclomiphene blocks Ebola virus entry and infection in tissue culture cells and affords up to 90% protection in the mouse model of Ebola virus disease.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
ovary
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.