SML3614
Vatiquinone
≥95% (HPLC)
동의어(들):
α-tocotrienol quinone, 2-[(3R,6E,10E)-3-Hydroxy-3,7,11,15-tetramethyl-6,10,14-hexadecatrien-1-yl]-3,5,6-trimethyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, ATQ3, EPI 743, EPI-743
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H44O3
CAS Number:
Molecular Weight:
440.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
Orally available, highly potent analog of coenzyme Q10 that modulates the activity of oxidoreductases and improves cell redox status
Vatiquinone (EPI-743), a metabolite of a-tocotrienol, is an orally available and highly potent analog of coenzyme Q10 that modulates the activity of oxidoreductases including AD(P)H:quinone oxidoreductase 1, resulting in increased cellular GSH concentration and improvement in redox status. Vatiquinone is an agent designated to treat mitochondrial diseases.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.