SML3599
IMP-1575
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(+)-(R)-IMP-1575, (+)-IMP-1575, (R)-(+)-2-(Isobutylamino)-1-(4-(6-methylpyridin-2-yl)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl)ethan-1-one, (R)-1-[6,7-Dihydro-4-(6-methyl-2-pyridinyl)thieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-2-[(2-methylpropyl)amino]ethenone, (R)-IMP-1575
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H25N3OS
Molecular Weight:
343.49
UNSPSC 코드:
51111800
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.21
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
oil
색상
, Faint yellow to yellow orange
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC([C@@H]2N(CCC3=C2C=CS3)C(CNCC(C)C)=O)=N1
InChI key
OVUGAMKQXDOHDJ-LJQANCHMSA-N
생화학적/생리학적 작용
Donor substrate Pal-CoA-competitive hedgehog acyltransferase (HHAT) inhibitor with significantly higher potency than its structure analog RUSKI-201.
IMP-1575 is a donor substrate Pal-CoA-competitive (Ki = 38 nM) hedgehog acyltransferase (HHAT) inhibitor with significantly higher potency than its structure analog RUSKI-201 (IC50 = 0.75 vs. 2.0 μM, respectively, by Acyl-cLIP assay).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.