SML2795
IMP-1700
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-Cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-7-[4-[thioxo[[4-(trifluoromethyl)phenyl]amino]methyl]-1-piperazinyl]-3-quinolinecarboxylic acid, 1-Cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(4-((4-(trifluoromethyl)phenyl)carbamothioyl)piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25H22F4N4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
534.53
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C1=CN(C2CC2)C(C=C(N3CCN(C(NC4=CC=C(C=C4)C(F)(F)F)=S)CC3)C(F)=C5)=C5C1=O)=O
InChI key
DMUZWIXJZNKJPP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
IMP-1700 is a cell-active and potent inhibitor of bacterial DNA repair that inhibits the bacterial SOS-response to DNA damage. IMP-1700 targets AddAB/RecBCD repair complex and potentiates quinolone antibiotic activity in methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
Inhibitor of bacterial DNA repair
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.