분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(CCl)N(C1=CC2=C(OCCO2)C=C1)CCC#N
InChI key
GLDJSVHDOXCYPT-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B
EN106 is a cell-permeable covalent recruiter of CUL2 E3 ligase FEM1B that binds to C186 of FEM1B. EN106 disrupts FEM1B interactions with the FNIP1 degron and inhibits CUL2FEM1B-dependent ubiquitylation without detectable off-target effects. A modified EN106 bifunctional analog (PROTAC) recruits FEM1B and induces targeted BRD4 and BCR-ABL/c-ABL degradation.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.