분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CCN(C1)C(C=C)=O)C2=CC=C(O2)C
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-10(15)13-6-7-14(11(16)8-13)12-5-4-9(2)17-12/h3-5H,1,6-8H2,2H3
InChI key
KYXPDOMFYBFXKO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1
EN523 is a cell-permeable covalent ligand that selectively modifies a non-catalytic, allosteric cysteine C23 in the K48 ubiquitin-specific deubiquitinase OTUB1. EN523 does not inhibit OTUB1 deubiquitination activity and serves as OTUB1 recruiter.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.