SML3403
HSip-1 DA trifluoroacetate hydrate
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Cyclen-AF-Cu DA trifluoroacetate hydrate, HSip 1 DA, HSip-1 diacetate trifluoroacetate hydrate, HSip1 DA, Hydrogen Sulfide imaging probe-1 DA, [N-(3′,6′-bis(Acetyloxy)-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-5-yl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1-acetamide-κN1,κN4,κN7,κN10]-copper(2+) trifluoroacetate hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
C34H37CuN5O8· xCF3COOH· yH2O
UNSPSC 코드:
41106609
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
분자량
707.23 g/mol
저장 조건
protect from light
색상
, Light Blue to Green Blue
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1OC2(C3=CC=C(NC(C[N]45CCN6CCN7CCN([Cu@+2]765)CC4)=O)C=C13)C8=CC=C(C=C8OC9=CC(OC(C)=O)=CC=C92)OC(C)=O.[y H2O]
생화학적/생리학적 작용
Cell-permeable HSip-1 diacetate precursor. Sensitive and selective intracellular hydrogen sulfide (H2S) fluorescent probe.
HSip-1 DA corresponds to the cell-permeable diacetate ester precursor of the sensitive hydrogen sulfide (H2S)-selective fluorescent turn-on probe HSip-1 (Cyclen-AF-Cu; Hydrogen Sulfide imaging probe-1). Once entering cells, HSip-1 DA is hydrolyzed by esterases to form HSip-1, allowing the selective detection of intracellular H2S by fluorescence (Ex 470-490 nm, Em 510-550 nm). For intracellular loading, incubate cells with 5-30 μM Hsip-1 DA in DMEM at 37 °C for 30 min before removing unincorporated probe by washing with HBSS.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.