SML3326
WSP5
≥90% (HPLC)
동의어(들):
1,1′-(3-Oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3′,6′-diyl) bis[2-(2-pyridinyldithio)benzoate], Benzoic acid, 2-(2-pyridinyldithio)-, 1,1′-(3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-3′,6′-diyl) ester, H2S fluorescent probe WSP5, Hydrogen sulfide fluorescent probe WSP-5, WSP-5
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=C(SSC2=NC=CC=C2)C=CC=C1)OC3=CC=C4C(OC5=CC(OC(C6=C(SSC7=NC=CC=C7)C=CC=C6)=O)=CC=C5C48OC(C9=C8C=CC=C9)=O)=C3
InChI
1S/C44H26N2O7S4/c47-41(30-12-2-5-15-37(30)54-56-39-17-7-9-23-45-39)50-27-19-21-33-35(25-27)52-36-26-28(20-22-34(36)44(33)32-14-4-1-11-29(32)43(49)53-44)51-42(48)31-13-3-6-16-38(31)55-57-40-18-8-10-24-46-40/h1-26H
InChI key
DSMMZTASSIAQPQ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.