분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCCC#CC1=CC=CC=C1C2=NN3C(COC(C=C(NC(C)=O)C=C4)=C4C3)=C2
InChI
1S/C24H23N3O3/c1-17(29)25-20-11-10-19-15-27-21(16-30-24(19)13-20)14-23(26-27)22-9-5-4-8-18(22)7-3-2-6-12-28/h4-5,8-11,13-14,28H,2,6,12,15-16H2,1H3,(H,25,29)
InChI key
VVMOXIHBNMUNFJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
NA-11 is a potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst and neutrophil cell death (NETosis). NA-11 decreases neutrophiles efficiency to kill bacteria. It prevents neutrophil-induced tissue damage.
potent and selective activator of PFKL (phosphofructokinase-1 liver type) that suppress excessive NOX2-dependent oxidative burst
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.