PZ0383
Palbociclib
≥98% (HPLC), powder, CDK 4 & 6 inhibitor
동의어(들):
6-Acetyl-8-cyclopentyl-5-methyl-2-[[5-(1-piperazinyl)-2-pyridinyl]amino]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one, Ibrance, PD 0332991, PD 332991, PD-0332991, PD0332991, PD991, PF 00080665, PF-00080665, PF00080665
About This Item
추천 제품
제품명
Palbociclib, ≥98% (HPLC)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
CC(C1=C(N2C3CCCC3)N=C(NC4=CC=C(N5CCNCC5)C=N4)N=C1)=C(C(C)=O)C2=O
InChI
1S/C24H29N7O2/c1-15-19-14-27-24(28-20-8-7-18(13-26-20)30-11-9-25-10-12-30)29-22(19)31(17-5-3-4-6-17)23(33)21(15)16(2)32/h7-8,13-14,17,25H,3-6,9-12H2,1-2H3,(H,26,27,28,29)
InChI key
AHJRHEGDXFFMBM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
저장 및 안정성
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Bone marrow,male reproductive organs
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객