SML3185
CGP 48664 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(E)-2-(4-carbamimidoyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)hydrazine-1-carboximidamide dihydrochloride, (E)-2-[4-(Aminoiminomethyl)-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene]hydrazinecarboximidamide dihydrochloride, 4-Amidino-1-indanone-2′-amidinohydrazone dihydrochloride, 4-Amidinoindan-1-one-2?-amidinohydrazone dihydrochloride, CGP 48664A dihydrochloride, CGP48664 dihydrochloride, CMA 48664 dihydrochloride, SAM486A dihydrochloride, Sardomozide dihydrochlorid, Sardomozide dihydrochloride
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(C1=CC=CC2=C1CC/C2=N\NC(N)=N)=N.Cl.Cl
InChI
1S/C11H14N6/c12-10(13)8-3-1-2-7-6(8)4-5-9(7)16-17-11(14)15/h1-3H,4-5H2,(H3,12,13)(H4,14,15,17)/b16-9+
InChI key
CYPGNVSXMAUSJY-CXUHLZMHSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.