726303
N1,N4-Bis-Boc-spermidine
≥95.0% (TLC)
동의어(들):
1,5-Di-Boc-1,5,10-triazadecane, N1,N4Di-Boc-1,8-diamino-4-azaoctane, {3-[(4-Aminobutyl)-tert-butoxycarbonylamino]propyl}carbamic acid tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H35N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
345.48
Beilstein:
6418809
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
분석
≥95.0% (TLC)
양식
liquid
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)NCCCN(CCCCN)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H35N3O4/c1-16(2,3)23-14(21)19-11-9-13-20(12-8-7-10-18)15(22)24-17(4,5)6/h7-13,18H2,1-6H3,(H,19,21)
InChI key
GQZZMJDEWJRWRP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable