SML3166
Mitochonic Acid 5
≥98% (HPLC)
동의어(들):
α-[2-(2,4-Difluorophenyl)-2-oxoethyl]-1H-indole-3-acetic acid, 4-(2,4-Difluorophenyl)-2-(1H-indol-3-yl)-4-oxobutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H13F2NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
329.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(C(CC(C1=C(F)C=C(F)C=C1)=O)C2=CNC3=CC=CC=C32)=O
InChI
1S/C18H13F2NO3/c19-10-5-6-12(15(20)7-10)17(22)8-13(18(23)24)14-9-21-16-4-2-1-3-11(14)16/h1-7,9,13,21H,8H2,(H,23,24)
InChI key
BOKQALWNGNLTOC-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Mitochonic Acid 5 is a potent enhancer of mitochondrial ATP production that significantly increased the cellular ATP level in Hep3B human hepatocellular carcinoma cells. Mitochonic Acid 5 improves the survival of fibroblasts from patients with mitochondrial diseases. It appears that mitochonic Acid 5 facilitates ATP synthase oligomerization and supercomplex formation with mitofilin/Mic60.
potent enhancer of mitochondrial ATP production
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.