SML3080
C14PC
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[[Hydroxy(tetradecyloxy)phosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl- ethanaminium inner salt, CDI 166493, D 19390, FOS 14, Fos-choline 14, Tetradecylphosphocholine, n-Tetradecyl-phosphocholine, n-Tetradecylphosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H42NO4P
CAS Number:
Molecular Weight:
379.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCCCCCCCCCCCCCC)(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H42NO4P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-23-25(21,22)24-19-17-20(2,3)4/h5-19H2,1-4H3
InChI key
BETUMLXGYDBOLV-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
inhibitor of MARSA virulence
n-Tetradecylphosphocholine (C14PC), a more stable analog of myristoyl lysophosphatidylcholine, is an inhibitor of MARSA virulence. C14PC is a broad-spectrum inhibitor of Panton–Valentine leucocidin (PVL), LukED and α−toxin. C14PC protects primary human immune cells in vitro against cytolysis by PVL and α-toxin. C14PC can be used as a detergent for membrane solubilization.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.