생화학적/생리학적 작용
BSJ-04-122 is a cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7) that binds to Cys247 of MKK4. It potently inhibits JNK phosphorylation. BSJ-04-122 exhibits antiproliferative effects against triple-negative breast cancer cells. Also, BSJ-04-122 enhances antiproliferative activity of JNK-IN-8.
cell penetrant, potent and selective covalent inhibitor of MKK4 and MKK7 (MAP2K4/7)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.