SML3420
KY-226
≥97% (HPLC)
동의어(들):
4-((Biphenyl-4-ylmethylthio)methyl)-N-(hexylsulfonyl)benzamide, 4-(Biphenyl-4-ylmethylsulfanylmethyl)-N-(hexane-1-sulfonyl)benzoylamide, 4-[[([1,1′-Biphenyl]-4-ylmethyl)thio]methyl]-N-(hexylsulfonyl)benzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H31NO3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
481.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NS(=O)(CCCCCC)=O)C1=CC=C(CSCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)C=C1
InChI
1S/C27H31NO3S2/c1-2-3-4-8-19-33(30,31)28-27(29)26-17-13-23(14-18-26)21-32-20-22-11-15-25(16-12-22)24-9-6-5-7-10-24/h5-7,9-18H,2-4,8,19-21H2,1H3,(H,28,29)
InChI key
MKXMABKUVSOEJF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
KY-226 is an orally bioavailable, potent and selective allosteric inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) that does not function as a PPARg agonist. KY-226 exhibits anti-diabetic, anti-obesity effects by enhancement of insulin and leptin signaling in mice. It appears that KY-226 exerts neuroprotective effects through restoration of phosphorylation of Akt and FoxO1. Thus, it protects BBB integrity by restoration of tight junction (TJ) proteins in mice.
Orally bioavailable, potent and selective allosteric inhibitor of protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.