SML2944
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH trifluoroacetate
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Mca-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-Lys(Dnp), TFA salt, Mca-Tyr-Val-Ala-Asp-Ala-Pro-Lys(Dnp)-OH, TFA salt, Mca-YVADAPK(Dnp), TFA salt (Mca = 7-Methoxycoumarin-4-yl; Dnp = 2,4-dinitrophenyl)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H64N10O19 · xC2HF3O2
Molecular Weight:
1145.13 (free base basis)
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
생화학적/생리학적 작용
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH is a widely used fluorescent substrate for caspase-1 (ICE cleaves between D & A) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2 cleaves between P & K). Proteolytic cleavage separates 7-methoxycoumarin-4-acetyl (Mca) from the fluorescence-quenching group 2,4-dinitrophenyl (Dnp), resulting in increased Mca fluorescence (Ex: 320-328 nm, Em: 405-420 nm).
Popular fluorescent substrate for caspase-1 (ICE) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.