SML2890
BAY-899
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(5S)-N-[2-(4-Fluorophenoxy)pyrimidin-5-yl]-5-(4-fluorophenyl)-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxamide, (S)-N-(2-(4-Fluorophenoxy)pyrimidin-5-yl)-5-(4-fluorophenyl)-7,8-dihydro-1,6-naphthyridine-6(5H)-carboxamide
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D 165 to 195°, c = 1 in chloroform-d
색상
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(N1[C@@H](C2=CC=C(F)C=C2)C3=C(N=CC=C3)CC1)NC4=CN=C(OC5=CC=C(F)C=C5)N=C4
InChI
1S/C25H19F2N5O2/c26-17-5-3-16(4-6-17)23-21-2-1-12-28-22(21)11-13-32(23)25(33)31-19-14-29-24(30-15-19)34-20-9-7-18(27)8-10-20/h1-10,12,14-15,23H,11,13H2,(H,31,33)/t23-/m0/s1
InChI key
VKQBTIMLSDGNLG-QHCPKHFHSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.