About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H36F3NO13
CAS Number:
Molecular Weight:
723.64
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
양식
powder or crystals
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)NC1C(C(OC(C1)O[C@H]2C[C@](Cc3c2c(c4c(c3O)C(=O)c5c(c(ccc5)OC)C4=O)O)(O)C(=O)COC(=O)CCCC)C)O
InChI
1S/C34H36F3NO13/c1-4-5-9-21(40)49-13-20(39)33(47)11-16-24(19(12-33)51-22-10-17(27(41)14(2)50-22)38-32(46)34(35,36)37)31(45)26-25(29(16)43)28(42)15-7-6-8-18(48-3)23(15)30(26)44/h6-8,14,17,19,22,27,41,43,45,47H,4-5,9-13H2,1-3H3,(H,38,46)/t14?,17?,19-,22?,27?,33-/m0/s1
InChI key
ZOCKGBMQLCSHFP-ZQUOIQDWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Valrubicin is a semisynthetic derivative of the antineoplastic anthracycline antibiotic doxorubicin. Valrubicin is converted intracytoplasmically into N-trifluoroacetyladriamycin, which interacts with topoisomerase II, stabilizing the complex between the enzyme and DNA and causing cell cycle arrest.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.