주요 문서
D5220
Sigma-Aldrich
Doxorubicin Ready-Made
2mg/ml, Suitable for cell culture
동의어(들):
Adriamycin, DOX, Hydroxydaunorubicin hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.76
Quality Level
양식
liquid
분자량
579.98 Da
포장
pkg of 1 mL
농도
2 mg/mL
배송 상태
dry ice
저장 온도
-10 to -25°C
생화학적/생리학적 작용
Doxorubicin is an antitumor antibiotic that acts by inhibiting DNA topoisomerase II. It intercalates with DNA and induces apoptosis by blocking replication.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)