SML2358
D-NMAPPD
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(1R, 2R)-N-myristoylamino-4′-nitro-phenylpropandiol-1, 3, (1R,2R)-B13, B13, N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]tetradecanamide, [R-(R*,R*)]-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-tetradecanamide
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -28 to -34, c = 0.1 in chloroform-d
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@H](NC(=O)CCCCCCCCCCCCC)CO
InChI
1S/C23H38N2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-22(27)24-21(18-26)23(28)19-14-16-20(17-15-19)25(29)30/h14-17,21,23,26,28H,2-13,18H2,1H3,(H,24,27)/t21-,23-/m1/s1
InChI key
XUSDVLHKNBOGJY-FYYLOGMGSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.