SML2743
TM30089
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(3-(4-Fluoro-N-methylphenylsulfonamido)-3,4-dihydro-1H-carbazol-9(2H)-yl)acetic acid, 3-[[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]methylamino]-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole-9-acetic acid, CAY 10471, CAY-10471, CAY10471, TM 30089, TM-30089, {3-[(4-Fluorobenzenesulfonyl)methylamino]-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-9-yl}acetic acid
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)[S](=O)(=O)N(C2CCc3[n](c4c(c3C2)cccc4)CC(=O)O)C
InChI
1S/C21H21FN2O4S/c1-23(29(27,28)16-9-6-14(22)7-10-16)15-8-11-20-18(12-15)17-4-2-3-5-19(17)24(20)13-21(25)26/h2-7,9-10,15H,8,11-13H2,1H3,(H,25,26)
InChI key
CANCTKXGRVNXFP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.