SML2223
WAY-267464 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-(3,5-Dihydroxy-benzyl)-piperazine-1-carboxylic acid 2-methyl-4-(3-methyl-4,10-dihydro-3H-2,3,4,9-tetraaza-benzo[f]azulene-9-carbonyl)-benzylamide dihydrochloride, N-[[4-[(4,10-Dihydro-1-methylpyrazolo[3,4-b][1,5]benzodiazepin-5(1H)-yl)carbonyl]-2-methylphenyl]methyl]-4-[(3,5-dihydroxyphenyl)methyl]-1-piperazinecarboxamide dihydrochloride, WAY 267,464 dihydrochloride, WAY 267464 dihydrochloride, WAY-267,464 dihydrochloride, WAY267464 dihydrochloride
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C=C1C)C(N2CC3=C(NC4=CC=CC=C24)N(N=C3)C)=O)N5CCN(CC5)CC6=CC(O)=CC(O)=C6
InChI
1S/C32H35N7O4.2ClH/c1-21-13-23(31(42)39-20-25-18-34-36(2)30(25)35-28-5-3-4-6-29(28)39)7-8-24(21)17-33-32(43)38-11-9-37(10-12-38)19-22-14-26(40)16-27(41)15-22;;/h3-8,13-16,18,35,40-41H,9-12,17,19-20H2,1-2H3,(H,33,43);2*1H
InChI key
OTFWXMFLPMUDFP-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.