SML2084
[Pyr1]-Apelin-13 trifluoroacetate salt
≥96% (HPLC)
동의어(들):
5-Oxo-L-prolyl-L-arginyl-L-prolyl-L-arginyl-L-leucyl-L-seryl-L-histidyl-L-lysylglycyl-L-prolyl-L-methionyl-L-prolyl-L-phenylalanine TFA, Pyroglutamated apelin-13, Pyroglutaminated apelin-13, Pyroglutamyl apelin-13, [Glp1]-Apelin-13, [Pyr-1]-apelin-13, [Pyr]-apelin-13, [pGlu1]-apelin-13, pERPRLSHKGPMPF TFA, pGlu-Arg-Pro-Arg-Leu-Ser-His-Lys-Gly-Pro-Met-Pro-Phe, TFA
About This Item
추천 제품
분석
≥96% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@H]3N(CCC3)C(=O)CNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]5N(CCC5)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]6NC(=O)CC6)CCCN\C(=N/[H])\N)CCCN\C(=N/[H])\N)CC(C)C)CO)Cc4nc[nH]c4)CCCCN)C(=O)N1[C@@H](CCC1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc
InChI
1S/C69H108N22O16S/c1-39(2)32-47(85-57(96)43(17-9-26-76-68(71)72)82-63(102)52-20-12-29-90(52)65(104)45(18-10-27-77-69(73)74)83-58(97)44-22-23-54(93)80-44)59(98)88-50(37-92)61(100)86-48(34-41-35-75-38-79-41)60(99)81-42(16-7-8-25-70)56(95)78-36-55(94)89-28-11-19-51(89)62(101)84-46(24-31-108-3)66(105)91-30-13-21-53(91)64(103)87-49(67(106)107)33-40-14-5-4-6-15-40/h4-6,14-15,35,38-39,42-53,92H,7-13,16-34,36-37,70H2,1-3H3,(H,75,79)(H,78,95)(H,80,93)(H,81,99)(H,82,102)(H,83,97)(H,84,101)(H,85,96)(H,86,100)(H,87,103)(H,88,98)(H,106,107)(H4,71,72,76)(H4,73,74,77)/t42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-/m0/s1
InChI key
GGMAXEWLXWJGSF-PEWBXTNBSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.