SML1614
Rp-8-Br-cGMPS sodium salt
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Rp-8-Bromo-cGMPS sodium salt, Rp-8-Bromoguanosine- 3′, 5′- cyclic monophosphorothioate sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10BrN5O6PS · Na
CAS Number:
Molecular Weight:
462.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
lyophilized solid
색상
white to beige
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C1C2=C(N([C@@H]3O[C@H](CO[P@@](O4)([O-])=S)[C@@H]4[C@H]3O)C(Br)=N2)N=C(N)N1.[Na+]
InChI
1S/C10H11BrN5O6PS.Na/c11-9-13-3-6(14-10(12)15-7(3)18)16(9)8-4(17)5-2(21-8)1-20-23(19,24)22-5;/h2,4-5,8,17H,1H2,(H,19,24)(H3,12,14,15,18);/q;+1/p-1/t2-,4-,5-,8-,23-;/m1./s1
InChI key
CHTSSROWUAICIL-GMKUFTCMSA-M
생화학적/생리학적 작용
Rp-8-bromo-cGMPS is a cell permeable cGMP analog that blocks cGMP-dependent protein kinase (cGK, G-kinase, Protein Kinase G, PKG). Rp-8-bromo-cGMPS is resistant to hydrolysis by phosphodiesterases and binds cGK without activating it, resulting in competitive inhibition.
Rp-8-bromo-cGMPS is a cell permeable cGMP analog.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.