SML1601
NSC59984
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(E)-1-(4-Methylpiperazin-1-yl)-3-(5-nitrofuran-2yl)prop-2-en-1-one, 1-(4-Methyl-1-piperazinyl)-3-(5-nitro-2-furanyl)-2-propen-1-one, 1-Methyl-4-[3-(5-nitro-2-furanyl)-1-oxo-2-propenyl]-piperazine, CID 5356520, MLS000737358
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H15N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
265.27
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(C(/C=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O)CC1
InChI
1S/C12H15N3O4/c1-13-6-8-14(9-7-13)11(16)4-2-10-3-5-12(19-10)15(17)18/h2-5H,6-9H2,1H3/b4-2+
InChI key
QKTRIGNWBRHBFV-DUXPYHPUSA-N
생화학적/생리학적 작용
NSC59984 targets various mutant p53 to restore wild-type p53 pathway via the activation of p73 in cancer cells.
NSC59984 targets various mutant p53 to restore wild-type p53 pathway via the activation of p73 in cancer cells. NSC59984 depletes a gain of function (GOF p53 mutants. NSC59984 is not cytotoxic against normal cells.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.