분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
NC(N=N1)=NC(N)=C1C2=CC=CC(Cl)=C2Cl.OCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7Cl2N5.C2H6O4S/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(12)14-9(13)16-15-7;3-1-2-7(4,5)6/h1-3H,(H4,12,13,14,16);3H,1-2H2,(H,4,5,6)
InChI key
CJIDZLNMKONKAD-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant, water soluble salt of Lamotrigine (Catalog No. L3791).
Lamotrigine isethionate is an anticonvulsant.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.