SML0786
Decursin
≥97% (HPLC)
동의어(들):
(+)-Decursin, (7S)-7,8-Dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-benzo[1,2-b:5,4-b′]dipyran-7-yl 3-methyl-2-butenoate, 3-Methyl-2-butenoic acid (7S)-7,8-dihydro-8,8-dimethyl-2-oxo-2H,6H-pyrano[3,2-g]-1-benzopyran-7-yl ester
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Radix peucedani
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +120 to +160°, c = 0.5 in chloroform-d
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[o]1c2c(cc3c(c2)OC([C@H](C3)OC(=O)C=C(C)C)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C19H20O5/c1-11(2)7-18(21)23-16-9-13-8-12-5-6-17(20)22-14(12)10-15(13)24-19(16,3)4/h5-8,10,16H,9H2,1-4H3/t16-/m0/s1
InChI key
CUKSFECWKQBVED-INIZCTEOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
관련 콘텐츠
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research