분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to tan
solubility
DMSO, heptane and xylene: ≥17 mg/mL
주관자
Novartis
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)CC(c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
InChI key
VABCILAOYCMVPS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... VKORC1(79001)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
관련 콘텐츠
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.