생물학적 소스
plant
분석
≥90% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
분자량
698.79
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@H](C[C@H](CC5)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]7O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]7O)O)O)CO)O)O)CO)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(46-32-30(28(42)26(40)23(14-37)48-32)49-31-29(43)27(41)25(39)22(13-36)47-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(38)45-15-16/h11,17-23,25-32,36-37,39-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19+,20-,21+,22+,23+,25+,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33-,34+,35-/m0/s1
InChI key
RIPMDUQTRRLJTE-QHYHXNCWSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.