추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3([C@@](C4C([C@@]5([C@@H](C[C@@H](CC5)O[C@@H]6OC([C@H](C(C6O)O)O)CO[C@@H]7OC([C@H](C(C7O)O)O)CO)CC4)C)CC3)(CC2)O)C
InChI
1S/C35H54O14/c1-33-8-5-18(47-32-30(43)28(41)26(39)23(49-32)15-46-31-29(42)27(40)25(38)22(13-36)48-31)12-17(33)3-4-21-20(33)6-9-34(2)19(7-10-35(21,34)44)16-11-24(37)45-14-16/h11,17-23,25-32,36,38-44H,3-10,12-15H2,1-2H3/t17-,18-,19-,20?,21?,22?,23?,25-,26-,27?,28?,29?,30?,31-,32-,33+,34-,35+/m1/s1
InChI key
COIUWGNHAYDCDZ-KEELYLMESA-N
일반 설명
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.