주요 문서
SMB00519
Sigma-Aldrich
Curvulinic acid
≥95% (LC/MS-UV)
동의어(들):
2-(2-acetyl-3,5-dihydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3,5-dihydroxyphenyl)-3-oxobutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
210.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-UV)
양식
solid
solubility
DMSO: 1 mg/mL
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C1=C(C=C(C=C1O)O)CC(O)=O)C
InChI
1S/C10H10O5/c1-5(11)10-6(3-9(14)15)2-7(12)4-8(10)13/h2,4,12-13H,3H2,1H3,(H,14,15)
InChI key
JAHPPWGWEUVLMS-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Natural product derived from fungal source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)