주요 문서
SMB00272
Sigma-Aldrich
Adicardin
≥95% (LC/MS-ELSD)
동의어(들):
Apiosylskimmin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24O12
CAS Number:
Molecular Weight:
456.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@@]1(O)CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc4C=CC(=O)Oc4c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H24O12/c21-7-20(27)8-29-19(17(20)26)28-6-12-14(23)15(24)16(25)18(32-12)30-10-3-1-9-2-4-13(22)31-11(9)5-10/h1-5,12,14-19,21,23-27H,6-8H2/t12-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-/m1/s1
InChI key
SXPBJYHKMRWZNA-ZITSYKRSSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)