주요 문서
SMB00136
Sigma-Aldrich
Campestrinoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H24O10
CAS Number:
Molecular Weight:
424.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
분석
≥95% (LC/MS-ELSD)
양식
solid
응용 분야
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1(C)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C20H24O10/c1-20(2)18(29-19-16(26)15(25)13(23)10(7-21)27-19)14(24)12-9(30-20)5-3-8-4-6-11(22)28-17(8)12/h3-6,10,13-16,18-19,21,23-26H,7H2,1-2H3/t10-,13-,14+,15+,16-,18-,19+/m1/s1
InChI key
QAUDHOGPLBDVAX-GIDDHENUSA-N
일반 설명
Natural product derived from plant source.
픽토그램
Environment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)