SAB6010005
Anti-phospho-MAPT (S404) antibody, clone 11H10, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK293F cells
동의어(들):
Microtubule-associated protein tau (Neurofibrillary tangle protein) (Paired helical filament-tau) (PHF-tau), MAPT, MAPTL MTBT1 TAU
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
추천 제품
재조합
expressed in HEK 293 F cells
Quality Level
결합
unconjugated
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
11H10, recombinant monoclonal
양식
liquid
분자량
150 kDa
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human
농도
0.4mg/ml
기술
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
동형
IgG
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
-10 to -25°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (pSer404)
일반 설명
Promotes microtubule assembly and stability, and might be involved in the establishment and maintenance of neuronal polarity. The C-terminus binds axonal microtubules while the N-terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton whereas the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization.
면역원
A synthesized peptide derived from Human MAPT
서열
ST-pS-PS
물리적 형태
Rabbit IgG in phosphate buffered saline, pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
저장 및 안정성
Upon receipt, store at -20°C or -80°C. Avoid repeated freeze.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.