material
colorless
클론
8N4O8, monoclonal
양식
liquid
분자량
120 kDa
종 반응성
mouse, mouse
농도
0.65 mg/mL
기술
western blot: 1:500 - 1:2000
색상
colorless
동형
IgG
면역원 서열
MSGIGNKRAAGEPGTSMPPEKKAAVEDSGTTVETIKLGGVSSTEELDIRTLQTKNRKLAEMLDQRQAIEDELREHIEKLERRQATDDASLLIVNRYWSQF
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... RNF20(56254)
일반 설명
The protein encoded by this gene shares similarity with BRE1 of S. cerevisiae. The protein encoded by this human gene is an E3 ubiquitin ligase that regulates chromosome structure by monoubiquitinating histone H2B. This protein acts as a putative tumor suppressor and positively regulates the p53 tumor suppressor as well as numerous histone H2A and H2B genes. In contrast, this protein also suppresses the expression of several protooncogenes and growth-related genes, including many genes that are induced by epidermal growth factor. This gene selectively suppresses the expression of some genes by interfering with chromatin recruitment of transcription elongation factor SII (TFIIS). [provided by RefSeq, Feb 2012]
면역원
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RNF20 (Q5VTR2).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
애플리케이션
WB
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.